Orders LinkContactUsLinkComponent
Spuitflessen
Spuitflessen
1000 ml, 271 mm, 90 mm
Catalogus # 215-4419
Leverancier:   KARTELL
Spuitflessen
Catalogus # 215-4419
Leverancier:  KARTELL
Spuitflessen
Spuitflessen
1000 ml, 271 mm, 90 mm
Price
45,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Spray bottle atomiser with adjustment jet.
Documents
Specificaties
  • Ø uitw.:
    90 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Hoogte:
    271 mm