- Omschrijving:G:BOX-F³ gel documentation system, 3,8 MP, with lens feedback
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- b×d×h:570 × 430 × 850 (e×clusief PC)
- Camera:CCD, 12/16 Bit, 4096/65536 Grey Scale
- VPE:1
The Syngene G:BOX-F³ gel imaging system is designed for general fluorescence applications, including DNA and protein analysis. The range of applications available can be extended by adding lighting modules*. Driven from a database containing hundreds of application protocols, functional control of the G:BOX-F³ is handled by the GeneSys automatic control software, although full manual control is also possible. It has a 3,8 megapixel camera with motorised (f/1,2) lens , which gives high quality images with undetectable noise.
- CCD-camera met resolutie van 3,8 megapixels en motoraangedreven zoom
- Geautomatiseerde beeldregistratie, -opslag en -verbetering via GENESYS besturingssoftware (volledig handmatige bediening indien nodig ook beschikbaar)
- Beelden kunnen worden opgeslagen als JPEG, TIFF of BMP naar computer via Ethernet of USB-interface-verbindingen
- Donkere kamer met ruime toegang tot de klep en veiligheidsvergrendelingen met ingebouwd wit licht en conversiescherm UV naar wit licht
- Maximale monstergrootte 275×205 mm
* De modulaire constructie van de G:BOX-F³ biedt de keuze uit een reeks verlichtingsopties voor epi- en transilluminatie-lichttoepassingen. Neem contact op voor meer informatie.
Dynamic Range: 3,6 to 4,8.
* The modular construction of the G:BOX-EF² allows the choice of a motor driven zoom lens (with or without feedback) and a range of lighting options for both epi- and trans-illumination light applications. Please contact the VWR Technical Office on 01342 337447 for further information.