BeefSteaker
BeefSteaker compleet, 25 mm
Catalogus # 312-0087
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor het nemen van bacteriologische monsters van de oppervlakken van dode dieren in abattoirs en slagerijen. (runderen, varkens, geiten en paarden). De BeefSteaker wordt gebruikt om een cirkelvormig monster van 25 mm uit de huid van het dier te nemen. Met de roestvrij stalen (1,4404) snijder kan het monster eenvoudig worden genomen.
- De BeefSteaker kan met stoom of vuur worden gesteriliseerd
- De kroonopening verhindert luchtcompressie en wordt gebruikt om het monster uit te werpen
De BeefSteaker kan ook worden gebruikt voor monsternamen voor andere doeleinden (histologie, medicatie, etenswaren en semiluxe producten, kaasfabrieken, landbouw).
Documents
BURK5388-1000
360 graden afbeeldingen
Meat Sampler BeefSteaker
Video 's
Specificaties
- Ø:25 mm
- Omschrijving:BeefSteaker compleet
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Transportkoffer