Over dit artikel
Via geselecteerde proteaseafbraak worden microgramhoeveelheden DNA vrijgemaakt uit FFPE-monsters. De gezuiverde nucleïnezuren zijn zeer gefragmenteerd maar toch geschikt voor allerlei verdere genomische en genexpressieanalysen. E.Z.N.A®-sets met spinkolommen zijn ideaal voor toepassingen met lage doorvoer, terwijl Mag-Bind®-sets met magnetische korrels speciaal zijn ontworpen voor toepassingen met hoge doorvoer en automatiseringsmogelijkheden.
- Indrukwekkende opbrengst binnen 40 minuten
- Het standaardprotocol vereist geen xyleenextractie
- Kits gebaseerd op magnetische korrels, volledig compatibel met de meeste automatiseringsplatforms
The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.
Specificaties
- Method / Format:Magnetic beads
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:FFPE tissues
- Target molecule:DNA