ContactUsLinkComponent
Veiligheidstrechters met deksel
  BURK2601-9900
 :  BURKLE
undefined
Veiligheidstrechters met deksel
  BURK2601-9900
 :  BURKLE
  • Schroefdraad:
    2" fine thread NPT
  • VPE:
    1
Stainless steel safety funnels with lid.
  • Flame block
  • Connector with fine thread NPT
  • Discharge pipe Ø 35 mm