Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating dishes, flat form
Evaporating dishes, flat form
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Evaporating dishes, flat form
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Certificaten
Evaporating dishes, flat form
Evaporating dishes, flat form
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Dishes made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Hoogte
    Ø uitw.
    Beschikbaarheid
    Price
  • 175 ml
    30 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 29,60 €
    29,60 €
    1 * 1 ST
       29,60 €
  • 400 ml
    26 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 32,50 €
    32,50 €
    1 * 1 ST
       32,50 €