Orders LinkContactUsLinkComponent
Table clamp
Table clamp
Aluminiumlegering, 26 mm, Staven en vierkante staven
Catalogus # USBE2051
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Table clamp
Catalogus # USBE2051
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Table clamp
Table clamp
Aluminiumlegering, 26 mm, Staven en vierkante staven
Price
74,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Large table clamp made of powder-coated aluminium alloy.
  • For rods and square rods up to 26 mm Ø
  • For benches up to 55 mm
Specificaties
  • Voor:
    Staven en vierkante staven
  • Spanwijdte:
    26 mm
  • Materiaal:
    Aluminiumlegering