Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methoxybenzonitrile
4-Methoxybenzonitrile
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLEM37711531
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Molekula
4-Methoxybenzonitrile
Catalogus # MOLEM37711531
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  874-90-8
4-Methoxybenzonitrile
4-Methoxybenzonitrile
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  874-90-8
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  • CAS-nummer:874-90-8
  • Formule:C₈H₇NO
  • MDL-nummer:MFCD00001818
  • Molecular Weight:133.15 g/mol
  • Kokend Pt:256 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:57…60 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:212-871-6
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g