2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Glass bottle for solids, 5 g
MOLE31698533-5G
Marketsource
: Molekula
- :1194-98-5
- :C₇H₆O₃
- :MFCD00003333
- :138.12 g/mol
- :60…65 °C (12 mmHg)
- :99 °C
- :0,859 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :214-789-6
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:5 g