3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLEM11112649
Marketsource
Leverancier: Molekula
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Catalogus # MOLEM11112649
Leverancier: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 7311-34-4
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7311-34-4
- Formule:C₉H₁₀O₃
- MDL-nummer:MFCD00003366
- Molecular Weight:166.18 g/mol
- Kokend Pt:277 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:48 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:230-772-6
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g