Orders LinkContactUsLinkComponent
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Certificaten
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 7311-34-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 115-118°/1mm Beilstein Reference: 2042374 MDL No.: MFCD00003366
  • CAS-nummer:7311-34-4
  • Formule:C₉H₁₀O₃
  • MDL-nummer:MFCD00003366
  • Molecular Weight:166.18 g/mol
  • Kokend Pt:115…118 °C (1 mmHg)
  • Smelten Pt:44…48 °C
  • Flits Pt:>110 °C (230 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:230-772-6
Product Family Options
Productinformatie