3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Over dit artikel
- CAS-nummer:7311-34-4
- Formule:C₉H₁₀O₃
- MDL-nummer:MFCD00003366
- Molecular Weight:166.18 g/mol
- Kokend Pt:151 °C (16 mmHg)
- Smelten Pt:44…48 °C
- Flits Pt:>112 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:230-772-6
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7311-34-4
- Formule:C₉H₁₀O₃
- MDL-nummer:MFCD00003366
- Molecular Weight:166.18 g/mol
- Kokend Pt:151 °C (16 mmHg)
- Smelten Pt:44…48 °C
- Flits Pt:>112 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:230-772-6
Documents
ACRO15522
SDS
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to beige Crystalline solid
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:44 to 48 °C
- GC:≥97.5 %
Product Family Options
Productinformatie