Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Verwarmingscirculatoren
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Verwarmingscirculatoren
Leverancier:  VWR Collection
Certificaten
VWR®, Verwarmingscirculatoren
VWR®, Verwarmingscirculatoren
8 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Roestvrijstalen circulatiebaden met een temperatuurregelaar van het type Advanced Programmable of Advanced Digital. Navigatie bij beide typen is eenvoudig dankzij grote, intuïtieve displays en meerdere communicatieopties, waaronder USB-A en -B, RS232/485, Ethernet en een externe temperatuursonde. De afvoer van het reservoir is toegankelijk door het voorpaneel te verwijderen. Alle modellen hebben een beveiliging voor hoge temperaturen met instelbare uitschakelpunten, evenals een beveiliging tegen oververhitting. Het DuraTop™-oppervlak blijft koel als u met hoge temperaturen werkt.
  • Werktemperaturen van omgevingstemperatuur +10 tot 200 °C met een stabiliteit van ±0,01 °C
  • Druk-/aanzuigpomp met variabele snelheid en externe circulatie- en temperatuurregeling
  • Swivel 180™ draaibare regelaars, deksel met LidDock™-systeem en chemisch bestendig DuraTop™-oppervlak
  • Planningsfunctie (datum en tijd), realtime-klok en trendgegevens over temperatuur van maximaal 10 dagen met geavanceerde programmeermodellen
  • Instelbare beginschermen en Help-functie op het scherm
  • Automatisch en/of door de gebruiker instelbare optimalisatie van prestaties
Digitale modellen beschikken over een intuïtief display van 9,5 cm met touchpadbediening, eenpunts kalibratie, menu's en aanwijzingen in 4 talen: Frans, Duits, Spaans en Engels.
Programmeerbare modellen hebben een intuïtief SmartTouch-display van 10,9 cm, 5-punts kalibratie, menu's en aanwijzingen in 6 talen: Frans, Duits, Spaans, Engels, Chinees en Arabisch, plus programmeerfunctie voor tijd/temperatuur (tien programma's met 100 stappen).
Comply with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities:
16,7 l/min, 250 mbar; suction: 12,2 l/min
 : Voldoen aan DIN 12876-1, veiligheidsklasse III
Maximale pompcapaciteiten:
16,7 L/min, 250 mbar; zuigkracht: 12,2 L/min.
 : Geleverd met een reservoirdeksel, bypass-slang, mannelijke inlaat- en uitlaatadapters voor buizen van 47, 63 en 95 mm, ¼" naar M16-adapters zijn ook inbegrepen. Bezoek www.vwr.com voor meer informatie over sondes en accessoires. Houd er rekening mee dat de De meegeleverde slangen kunnen slechts worden gebruikt tot 120 ° C. Als u bij hogere werktemperaturen werkt, moet u de bypassslangen en fittingen aanpassen aan de gewenste werktemperatuur - neem contact op met uw Avantor-vertegenwoordiger.
 : * RT = kamertemperatuur
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Product Family Options
Modellen met Advanced Digital-temperatuurregelaar
Productinformatie
  • Temperatuurbereik
    Verwarmingsvermogen
    Capaciteit
    b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • 462-0215
    Digitaal
    Digitaal
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    7 l
    221×499×409 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 730,00 €
    3 730,00 €
    1 * 1 ST
       3 730,00 €
  • 462-0217
    Digitaal
    Digitaal
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    15 l
    368×569×422 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 080,00 €
    4 080,00 €
    1 * 1 ST
       4 080,00 €
  • 462-0219
    Digitaal
    Digitaal
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    20 l
    419×610×422 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 850,00 €
    4 850,00 €
    1 * 1 ST
       4 850,00 €
  • 462-0221
    Digitaal
    Digitaal
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    28 l
    457×672×422 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5 020,00 €
    5 020,00 €
    1 * 1 ST
       5 020,00 €
Modellen met geavanceerde, programmeerbare temperatuurregelaar
Productinformatie
  • Temperatuurbereik
    Verwarmingsvermogen
    Capaciteit
    b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • 462-0216
    Programmeerbaar
    Programmeerbaar
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    7 l
    221×499×409 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 860,00 €
    4 860,00 €
    1 * 1 ST
       4 860,00 €
  • 462-0218
    Programmeerbaar
    Programmeerbaar
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    15 l
    368×569×422 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5 270,00 €
    5 270,00 €
    1 * 1 ST
       5 270,00 €
  • 462-0220
    Programmeerbaar
    Programmeerbaar
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    20 l
    419×610×422 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5 610,00 €
    5 610,00 €
    1 * 1 ST
       5 610,00 €
  • 462-0222
    Programmeerbaar
    Programmeerbaar
    RT* +10…+200 °C
    2,2 kW
    28 l
    457×672×422 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5 920,00 €
    5 920,00 €
    1 * 1 ST
       5 920,00 €
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PT100-sonde met kabel van 3 m
    PT100-sonde met kabel van 3 m
    462-0272
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 540,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PT100-sonde met kabel van 0,6 m
    PT100-sonde met kabel van 0,6 m
    462-0271
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 487,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Externe temperatuursonde, 15,25 m kabel
    Externe temperatuursonde, 15,25 m kabel
    461-0103
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 545,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Externe temperatuursonde, 3 m kabel
    Externe temperatuursonde, 3 m kabel
    461-0101
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 423,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Externe temperatuursonde, 7,6 m kabel
    Externe temperatuursonde, 7,6 m kabel
    461-0102
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 458,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PT100-sonde met kabel van 7,6 m
    PT100-sonde met kabel van 7,6 m
    462-0273
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 730,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PT100-sonde met kabel van 15 m
    PT100-sonde met kabel van 15 m
    462-0274
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 080,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/8" (9,5 mm) slangpilaar, roestvrij staal
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/8" (9,5 mm) slangpilaar, roestvrij staal
    462-0316
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 67,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/16" (5 mm) slangpilaar, roestvrij staal
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/16" (5 mm) slangpilaar, roestvrij staal
    462-0309
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 53,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Debietadapter, twee (2) poorten met afsluitingen, messing 1/4" mannelijk NPT × 2 @ 1/4" (6 mm) slangpilaar
    Debietadapter, twee (2) poorten met afsluitingen, messing 1/4" mannelijk NPT × 2 @ 1/4" (6 mm) slangpilaar
    462-0325
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 471,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/2" (13 mm) slangpilaar × 3/8" (9,5 mm) slangpilaar, glasgevuld nylon (voor MX controllers)
    Fitting, 1/2" (13 mm) slangpilaar × 3/8" (9,5 mm) slangpilaar, glasgevuld nylon (voor MX controllers)
    462-0322
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 20,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 1/4" (6 mm) slangpilaar, nylon
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 1/4" (6 mm) slangpilaar, nylon
    462-0310
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 18,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/2" mannelijke NPT × 5/8" (16 mm) slangpilaar, nylon, recht (voor geïntegreerde koelspiralen)
    Fitting, 1/2" mannelijke NPT × 5/8" (16 mm) slangpilaar, nylon, recht (voor geïntegreerde koelspiralen)
    462-0323
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 34,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × M16×1, roestvrij staal
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × M16×1, roestvrij staal
    462-0317
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 1/4" (6 mm) slangpilaar, messing
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 1/4" (6 mm) slangpilaar, messing
    462-0311
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 21,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Ethernetkabel, 2,1 m (7')
    Ethernetkabel, 2,1 m (7')
    462-0276
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 67,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Thermometer (-20 tot +150 °C), alcohol, ongekalibreerd
    Thermometer (-20 tot +150 °C), alcohol, ongekalibreerd
    461-0869
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 149,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bypass kit, silicone slangen 1/2" ID × 6", alleen MX controllers
    Bypass kit, silicone slangen 1/2" ID × 6", alleen MX controllers
    462-0304
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/8" (9,5 mm) slangpilaar, nylon
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/8" (9,5 mm) slangpilaar, nylon
    462-0314
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 17,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 1/4" (6 mm) slangpilaar, roestvrij staal
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 1/4" (6 mm) slangpilaar, roestvrij staal
    462-0312
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/8" (9,5 mm) slangpilaar, messing
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/8" (9,5 mm) slangpilaar, messing
    462-0315
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 21,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bypass kit, reserve, Buna N slangen, 1/2" ID × 6" met veer en 2 slangklemmen, −40 tot 120 °C
    Bypass kit, reserve, Buna N slangen, 1/2" ID × 6" met veer en 2 slangklemmen, −40 tot 120 °C
    462-0302
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 41,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • RS2323)kabel, 3 m (9,8')
    RS2323)kabel, 3 m (9,8')
    462-0275
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 76,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PolyScience flashdrive, 1 GB
    PolyScience flashdrive, 1 GB
    462-0277
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 58,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 5/16" (8 mm) slangpilaar, recht, messing, 2 elk
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 5/16" (8 mm) slangpilaar, recht, messing, 2 elk
    462-0313
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bypass kit voor hogere temperaturen, Viton® slangen, 1/2" ID × 6" met veer en 2 slangklemmen, −32 tot 200 °C
    Bypass kit voor hogere temperaturen, Viton® slangen, 1/2" ID × 6" met veer en 2 slangklemmen, −32 tot 200 °C
    462-0303
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 183,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • USB-A naar Mini-B kabel, 1,8 m (6')
    USB-A naar Mini-B kabel, 1,8 m (6')
    462-0278
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 50,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 1/8" (3 mm) slangpilaar, messing
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 1/8" (3 mm) slangpilaar, messing
    462-0306
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/2" (13 mm) slangpilaar × 1/4" (6 mm) slangpilaar, glasgevuld nylon (voor MX controllers)
    Fitting, 1/2" (13 mm) slangpilaar × 1/4" (6 mm) slangpilaar, glasgevuld nylon (voor MX controllers)
    462-0321
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 20,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/2" mannelijke NPT × 1/2" (13 mm) slangpilaar, nylon, recht (voor geïntegreerde koelspiralen)
    Fitting, 1/2" mannelijke NPT × 1/2" (13 mm) slangpilaar, nylon, recht (voor geïntegreerde koelspiralen)
    462-0324
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 32,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/16" (5 mm) slangpilaar, messing
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/16" (5 mm) slangpilaar, messing
    462-0308
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 23,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/16" (5 mm) slangpilaar, nylon
    Fitting, 1/4" mannelijke NPT × 3/16" (5 mm) slangpilaar, nylon
    462-0307
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 18,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fitting, 1/2" (13 mm) slangpilaar × 5/16" (5 mm) slangpilaar, glasgevuld nylon (voor MX controllers)
    Fitting, 1/2" (13 mm) slangpilaar × 5/16" (5 mm) slangpilaar, glasgevuld nylon (voor MX controllers)
    462-0320
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 20,20 €