Kleurbakjes, DURAN®
SCOT233160003
- Omschrijving:Kleurbakjes volgens Schiefferdecker, voor 10 objectglaasjes
- b×d×h:70×90×40 mm
- VPE:10
Soda-lime glass.
- For 10 slides
These staining jars are suitable for standard microscope slides (76×26 mm).
: Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).