Kleurbakje volgens Hellendahl, DURAN®
SCOT233150002
- Omschrijving:Kleurbakjes volgens Hellendahl, voor maximaal 16 objectglaasjes
- b×d×h:60×60×100 mm
- VPE:10
Soda-Lime glass.
For up to 16 microscope slides (76x26 mm), with widening towards the top.
: Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).