Kleurbakjes volgens Hellendahl, DURAN®
SCOT233140001
- Omschrijving:Kleurbakjes volgens Hellendahl, voor maximaal 16 objectglaasjes
- b×d×h:90×40×90 mm
- VPE:10
Soda-Lime glass.
For up to 16 microscope slides (76x26 mm).
: Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).