Kleurbakjes volgens Coplin, DURAN®
Catalogus # SCOT233190006
Leverancier: DWK Life Sciences
Specificaties
- Ø:66 mm
- Omschrijving:Kleurbakje volgens Coplin, voor 10 objectglaasjes
- Hoogte:108 mm
- VPE:10
Specificaties
Over dit artikel
Soda-lime glass.
For 10 standard microscopy slides (76×26 mm).
Let op: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60 °C (glass corrosion is possible).