Orders LinkContactUsLinkComponent
Bisacrylamide
Bisacrylamide
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Serva
Bisacrylamide
Leverancier:  Serva
Marketsource
Certificaten
Bisacrylamide
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
  • CAS-nummer:110-26-9
  • Formule:(H₂C=CHCONH)₂CH₂
  • MDL-nummer:MFCD00008625
  • Molecular Weight:154.17 g/mol
  • Kokend Pt:125 °C (3,33 hPa)
  • Smelten Pt:185 °C
  • Dichtheid:1,235 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:138 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:203-750-9
Product Family Options
Productinformatie
  • VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • 50 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource