ContactUsLinkComponent
Organische referentiestandaard, 2-Nitronaftaleen 10 µg/ml in cyclohexaan
  EHERL20965200CY
 :  
Organische referentiestandaard, 2-Nitronaftaleen 10 µg/ml in cyclohexaan
  EHERL20965200CY
 :  
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    10 mL
  • CAS No.:
    581-89-5
  • Omschrijving:
    2-Nitronaftaleen 10 µg/ml in cyclohexaan
  • Formule:
    C₁₀H₇NO₂
  • Omschrijving:
    2-Nitronaphthalene