Orders LinkContactUsLinkComponent
Dithiooxamide ≥98%
Dithiooxamide ≥98%
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Dithiooxamide ≥98%
Certificaten
Dithiooxamide ≥98%
Dithiooxamide ≥98%
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 79-40-3 Molecular Formula: C2H4N2S2 Formula Weight: 120.2 Melting Point: 245° dec. MDL No.: MFCD00004941
Synoniemen:  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  • CAS-nummer:79-40-3
  • Formule:C₂H₄N₂S₂
  • MDL-nummer:MFCD00004941
  • Molecular Weight:120.2 g/mol
  • Smelten Pt:245 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:201-203-9
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 83,40 €
    83,40 €
    1 * 5 g
       83,40 €
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 311,00 €
    311,00 €
    1 * 25 g
       311,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.