ContactUsLinkComponent
Flessen, brede hals, vierkant, met schroefdop, Nalgene®
Flessen, brede hals, vierkant, met schroefdop, Nalgene®
Catalog # NALG312110-0008
   Lage impact op de fabricage
undefined
Flessen, brede hals, vierkant, met schroefdop, Nalgene®
Catalog # NALG312110-0008
   Lage impact op de fabricage
Specifications
  • Inclusief dop:
    Ja
  • Deksel materiaal:
    PP
  • Schroefdraad:
    43 mm
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Kleur:
    natuur
  • Materiaal:
    PPCO
  • Seq:
    03
  • b×d×h:
    61×61×116 mm
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Kleur dop:
    natuur
  • Ø inw. hals:
    33 mm
  • VPE:
    250
  • Kleur fles:
    Natural translucent
Specifications
About this item
Wide mouth bottles made of PPCO with uniform walls which is resistant to splitting or puncturing.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Wide mouth for easy filling and pouring
  • Leakproof, linerless polypropylene caps
Bottles are autoclavable.
Certifications: In overeenstemming met ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 en USP Klasse VI.
Delivery: De flessen worden geleverd met PP-sluitingen zonder voering.