Schroefdoppen
Schroefsluiting, met PTFE-inzetstuk en manipulatieveilige ring, 32 mm, 50 - 500 ml, blauw, PP
Catalogus # KAUT805-85941
Leverancier: Kautex
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
KAUT805-85941_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Schroefdraad:32 mm
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Schroefsluiting, met PTFE-inzetstuk en manipulatieveilige ring
- Materiaal:PP
- Voor flessen:50 - 500 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.