Orders LinkContactUsLinkComponent
Schroefdoppen
Schroefdoppen
Schroefsluiting, met PTFE-inzetstuk en manipulatieveilige ring, 32 mm, 50 - 500 ml, blauw, PP
Catalogus # KAUT805-85941
Leverancier:   Kautex
Schroefdoppen
Catalogus # KAUT805-85941
Leverancier:  Kautex
Schroefdoppen
Schroefdoppen
Schroefsluiting, met PTFE-inzetstuk en manipulatieveilige ring, 32 mm, 50 - 500 ml, blauw, PP
Price
1,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Schroefdraad:
    32 mm
  • Kleur:
    blauw
  • Omschrijving:
    Schroefsluiting, met PTFE-inzetstuk en manipulatieveilige ring
  • Materiaal:
    PP
  • Voor flessen:
    50 - 500 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.