Orders LinkContactUsLinkComponent
Tapes, plastilab®
Tapes, plastilab®
Tape, 12,0 mm
Catalogus # KART1053
Leverancier:   KARTELL
Tapes, plastilab®
Catalogus # KART1053
Leverancier:  KARTELL
Tapes, plastilab®
Tapes, plastilab®
Tape, 12,0 mm
Price
22,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ROU
Product Details & Documents
This tape is made of PTFE.
Length: 12,0 m
Colour: White
Specificaties
  • Breedte:
    12,0 mm
  • Omschrijving:
    Tape