Bioassay-schaal, Nunclon™Δ
734-2096
- Cultuuroppervlakte:500 cm²
- Aanbevolen werkvolume:135 ml
- Omschrijving:Bioassay-schaal, Nunclon™Δ, PS zonder rooster of luchtventiel
- b×d×h:245×245×25 mm
- VPE:16
PS, steriel, met deksel. Schaal is behandeld voor weefselcultuur.
- Optisch zuiver en uniform oppervlak, geschikt voor microscopie
- Nunclon™Δ-gecertificeerd