Broombenzeen
EHERCA10710000
:
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 mL
- Seq:2070
:
:157.01 g/mol
:13,01390
:155 °C (1013 hPa)
:–31 °C
:1.495 g/cm³ (20 °C)
:51 °C
:203-623-8
:2514
:3,III
:GHS02
:GHS07
:GHS09
:Kamertemperatuur
:108-86-1
:C₆H₅Br
:MFCD00000055