Stopcocks for desiccators
Afsluitkraan met naaldventiel, PTFE, afmetingen conus 24/29, diafragma 0-4 mm, NOVUS
Catalogus # BRND82415
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
Stopcocks made of borosilicate glass 3.3 are suitable for Novus desiccators with lid socket.
- Lateral venting helps to reduce turbulence
- Nozzle with outer Ø 10 mm
Specificaties
- Voor:NOVUS
- Omschrijving:Afsluitkraan met naaldventiel, PTFE, afmetingen conus 24/29, diafragma 0-4 mm