Orders LinkContactUsLinkComponent
Paste, silicone
Siliconenpasta, lage viscositeit
  BRND61605
 :   Brand
Paste, silicone
  BRND61605
 :  Brand
Paste, silicone
Paste, silicone
Siliconenpasta, lage viscositeit
39,10 €
1 * 1 ST
For greasing ground joints.
  • Low viscosity
  • Operating temperature –40 to +160 °C
  • Omschrijving:
    Siliconenpasta, lage viscositeit