ContactUsLinkComponent
Afsluitkranen voor buretten, zijdelings ventiel
  HIRS8901450
undefined
Afsluitkranen voor buretten, zijdelings ventiel
  HIRS8901450
  • Voor:
    Buretten met een capaciteit van 50 ml
  • Seq:
    03
  • VPE:
    1
Lateral burette stopcock with PTFE spindle, made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, for burettes, clear glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance