Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, bent, glass
Adapters, bent, glass
29/32 NS, 1×14/23+1×29/32 RN NS
Catalogus # LENZ05313044
Leverancier:   Lenz Laborglas
Adapters, bent, glass
Catalogus # LENZ05313044
Leverancier:  Lenz Laborglas
Adapters, bent, glass
Adapters, bent, glass
29/32 NS, 1×14/23+1×29/32 RN NS
Price
74,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Connector, bent, with cone and lateral socket NS 29/32, with socket NS 14/23 (for thermometer or air leak tube).
Documents
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    29/32 NS
  • Huls:
    1×14/23+1×29/32 RN NS
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.