Test tube sprayers
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Over dit artikel
These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Levering: Complete sprayer consists of test tube and sprayer head, with clamp and rubber bulb.
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Levering: Complete sprayer consists of test tube and sprayer head, with clamp and rubber bulb.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certificaten
Product Family Options
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- LENZ05470600Complete sprayer, 6 ml
- LENZ05471200Complete sprayer, 12 ml
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Test tube for head 6 ml, NS 14/23
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Sprayer head, 6 ml, NS 14/23
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Sprayer head, 12 ml, NS 19/26
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Test tube for head 12 ml, NS 19/26
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Rubber bulb
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.