Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortexmengers, lab dancer
Vortexmengers, lab dancer
Leverancier:   IKA
Vortexmengers, lab dancer
Leverancier:  IKA
Certificaten
Vortexmengers, lab dancer
1 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 444-0020
  • 442-0021
  • 444-0664
  • Model:
  • lab dancer
  • lab dancer
  • lab dancer
  • Schudbeweging:
  • Cirkelbeweging
  • Cirkelbeweging
  • Cirkelbeweging
  • Cirkelbeweging:
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • Toerentalbereik:
  • 2800 min⁻¹ vast
  • 2800 min⁻¹ vast
  • 2800 min⁻¹ vast
  • Max. inhoud:
  • 0,1 kg inclusief houder
  • 0,1 kg inclusief houder
  • 0,1 kg inclusief houder
  • Motorvermogen opname/afgifte:
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • Ø×H:
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • Max. mengvolume:
  • 50 ml
  • 50 ml
  • 50 ml
  • Max. Ø buis (mm):
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • Gewicht:
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • 444-0020
    Vortexmenger, lab dancer, EU-stekker
    Vortexmenger, lab dancer, EU-stekker
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 261,00 €
    261,00 €
    1 * 1 ST
       261,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0020
    Model
    lab dancer
    Schudbeweging
    Cirkelbeweging
    Cirkelbeweging
    4,5 mm
    Toerentalbereik
    2800 min⁻¹ vast
    Max. inhoud
    0,1 kg inclusief houder
    Motorvermogen opname/afgifte
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Max. mengvolume
    50 ml
    Max. Ø buis (mm)
    30 mm
    Gewicht
    0,55 kg
  • 442-0021
    Vortexmenger, lab dancer, UK-stekker
    Vortexmenger, lab dancer, UK-stekker
    Discontinued
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    442-0021
    Model
    lab dancer
    Schudbeweging
    Cirkelbeweging
    Cirkelbeweging
    4,5 mm
    Toerentalbereik
    2800 min⁻¹ vast
    Max. inhoud
    0,1 kg inclusief houder
    Motorvermogen opname/afgifte
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Max. mengvolume
    50 ml
    Max. Ø buis (mm)
    30 mm
    Gewicht
    0,55 kg
  • 444-0664
    Vortexmenger, lab dancer, CH-stekker
    Vortexmenger, lab dancer, CH-stekker
    Discontinued
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0664
    Model
    lab dancer
    Schudbeweging
    Cirkelbeweging
    Cirkelbeweging
    4,5 mm
    Toerentalbereik
    2800 min⁻¹ vast
    Max. inhoud
    0,1 kg inclusief houder
    Motorvermogen opname/afgifte
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Max. mengvolume
    50 ml
    Max. Ø buis (mm)
    30 mm
    Gewicht
    0,55 kg