Microburetten, Bang-patroon, zijdelingse afsluitkraan, Schellbach
Supplier: HIRSCHMANN
Certificates
About this item
Microburet, klasse AS, DURAN®, blauwe graduatie, gecertificeerde conformiteit, met gedateerde batchidentificatie.
- Zijwaartse stopkraan met standaard geslepen glazen sleutel of PTFE-spindel, met aansluiting, Bang
- Schellbach-strepen voor verbeterde leesbaarheid
- Hoofdpuntringgraduatie
Certifications: Gekalibreerd voor EX, DIN EN ISO 385.
Frequently Bought Together