Microburetten, Bang-patroon, rechte afsluitkraan, Schellbach
Microburet, Bang-patroon, klasse AS, DURAN®, blauwe graduatie, gecertificeerde conformiteit, met gedateerde batchidentificatie.
- Rechte stopkraan met standaard geslepen glazen sleutel of PTFE-sleutel
- Schellbach-strepen voor verbeterde leesbaarheid
- Hoofdpuntringgraduatie
: Gekalibreerd voor EX, DIN EN ISO 385.
Frequently Bought Together