Vortexmenger, VORTEX 1
VORTEX 1, EU/UK/CH-stekker
Catalog # 444-0665
Supplier: IKA
Jump to:
Product Details & Documents
Reageerbuisschudder met aanraakfunctie en traploos instelbaar toerental van 1000 tot 2800 min⁻¹. Ideaal voor het mengen van kleine test monsters. Bovenste behuizing en reageerbuishouder is gemaakt van inerte kunststof, het onderste gedeelte is van gegoten zink, voorzien van een coating.
- Klein, compact en betrouwbaar
- Ontworpen voor kleine containers met een diameter tot 30 mm, zoals reageerbuisjes en centrifugebuisjes
- Uitstekende mengwerking
Beschermingsklasse IP conform DIN EN 60529: IP 40
Delivery information: Geleverd met 12V-voeding.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
- Omschrijving:VORTEX 1, EU/UK/CH-stekker
- Seq:01
- Cat. No.:444-0665
- Toerentalbereik:1000 - 2800 min⁻¹
- Schudbeweging:Cirkelbeweging
- Model:VORTEX 1
- b×d×h:95×110×70 mm
- Max. inhoud:0,1 kg, inclusief opzetstuk; 100 ml
- Motorvermogen opname/afgifte:1,2/0,8 W
- Gewicht:0,55 kg
- Cirkelbeweging:4,5 mm