n-Undecaan
EHERC17896300
:
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 mL
- Seq:2070
:
:156.31 g/mol
:196 °C (1013 hPa)
:–26.7 °C
:0.7416 g/cm³ (20 °C)
:60 °C
:Kamertemperatuur
:214-300-6
:2330
:3,III
:GHS02
:GHS08
:1120-21-4
:H₃C(CH₂)₉CH₃
:MFCD00008959