Asvrije filterhulpmiddelen, Whatman™
Catalogus # WHAT1703-050
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Specificaties
- Omschrijving:Asvrije clippings
- Gewicht:500 g
- Asgehalte:0,015%
- VPE:500 g
Specificaties
Over dit artikel
Asvrije filterhulpmiddelen verhogen de filtratiesnelheid door de neerslag of suspensie te doen stollen om zo een dikke retentie 'voorfilter' laag te vormen boven het normale filterpapier.
- Eenvoudig dispergeerbaar
- Het poeder heeft een zuiverheid gelijkaardig aan dat van asvrij kwantitatief papier
- Het maximale asgehalte bedraagt 0,015%
Levering: Geleverd met dubbele schep voor afmeting van 0,5 of 2,5 g.