Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Afsluitkranen
Reservekraan voor afzuigflessen
Reservekraan voor afzuigflessen
Reservekraan voor afzuigflessen
Catalogus # BRND131100
Leverancier:
Brand
Afbeelding vergroten
Reservekraan voor afzuigflessen
Catalogus # BRND131100
Leverancier:
Brand
Specificaties
Omschrijving:
Spare stopcock, 19.05 mm, for aspirator bottles, with PP adapter and 2 FKM seals
VPE:
1
Specificaties
Over dit artikel
Productdetails
Productdetails