Stand for burettes
Bodemplaat met buretsteunstaaf (Lר: 505 ×12 mm), 210×155 mm, Compacte automatische buretten
Catalogus # BRND23882
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PP (baseplate) and stainless steel (support rod).
- Baseplate (L×W: 210×155 mm) with rubber feet which minimise sliding and protect the bench-top
- Support rod (Lר: 505×12 mm) made of stainless steel
Specificaties
- Voor:Compacte automatische buretten
- Omschrijving:Bodemplaat met buretsteunstaaf (Lר: 505 ×12 mm)
- l×b:210×155 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.