Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Heptaan
Glass bottle, 2,5 L
Catalogus # ROTH7337.1
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Milieu
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
n-Heptaan
Catalogus # ROTH7337.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  142-82-5
n-Heptaan
n-Heptaan
Glass bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  142-82-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  high purity solvents
  • CAS-nummer:142-82-5
  • Formule:H₃C(CH₂)₅CH₃
  • MDL-nummer:MFCD00009544
  • Molecular Weight:100.20 g/mol
  • Merck index:13,04679
  • Kokend Pt:98,4 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–90,6 °C
  • Dichtheid:0,6838 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:–4 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-563-8
  • UN:1206
  • ADR:3,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2,5 L