Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfaat
500 g
Catalogus # DG093
Ontvlambaar
Giftig
Leverancier:   G-Biosciences
Natriumdodecylsulfaat
Catalogus # DG093
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  151-21-3
Natriumdodecylsulfaat
Natriumdodecylsulfaat
500 g
CAS-nummer:  151-21-3
Price
388,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
  • CAS-nummer:151-21-3
  • Formule:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
  • MDL-nummer:MFCD00036175
  • Molecular Weight:288.38 g/mol
  • Merck index:14,08636
  • Smelten Pt:204…207 °C
  • Dichtheid:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>100 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-788-1
  • UN:1325
  • ADR:4.1,II
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 g
Specificaties