Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfaat
Natriumdodecylsulfaat
Ontvlambaar
Giftig
Natriumdodecylsulfaat
Certificaten
Natriumdodecylsulfaat
Natriumdodecylsulfaat
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
  • CAS-nummer:151-21-3
  • Formule:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
  • MDL-nummer:MFCD00036175
  • Molecular Weight:288.38 g/mol
  • Merck index:14,08636
  • Smelten Pt:204…207 °C
  • Dichtheid:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>100 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-788-1
  • UN:1325
  • ADR:4.1,II
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
  • 5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg