Glycerine, Calbiochem®
Catalogus # 356352-1
Leverancier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 l
- Seq:5037
Specificaties
Over dit artikel
:
:92.09 g/mol
Merck index:13,04497
Kokend Pt:290 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:18.6 °C
Dichtheid:1.26 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:177 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:200-289-5
CAS-nummer:56-81-5
Formule:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00004722