1,2-Ethaandiol
SERA11285.02
: Serva
:
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
:
:62.07 g/mol
:13,03832
:196…198 °C (1013 hPa)
:–13 °C
:1.115 g/cm³ (20 °C)
:116 °C
:Koelkast
:203-473-3
:01-2119456816-28
:GHS07
:107-21-1
:HOCH₂CH₂OH
:MFCD00002885