ContactUsLinkComponent
1,2-Ethaandiol
1,2-Ethaandiol
  SERA11285.02
 :  Serva
 :  
undefined
1,2-Ethaandiol
  SERA11285.02
 :  Serva
 :  
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :62.07 g/mol
 :13,03832
 :196…198 °C (1013 hPa)
 :–13 °C
 :1.115 g/cm³ (20 °C)
 :116 °C
 :Koelkast
 :203-473-3
 :01-2119456816-28
 :GHS07
 :107-21-1
 :HOCH₂CH₂OH
 :MFCD00002885