Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretten, SILBERBRAND
Buretten, SILBERBRAND
Leverancier:   Brand
Buretten, SILBERBRAND
Leverancier:  Brand
Certificaten
Buretten, SILBERBRAND
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Soda-lime glass AR-GLAS®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Black graduations
  • Discharge tube with outer diameter 8 mm
Error limits according to class B.
Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Indeling
    Lengte
    Tolerantie
    Beschikbaarheid
    Price
  • 25 ml
    0,1 ml
    400 mm
    0,08 ± ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 82,30 €
    82,30 €
    1 * 2 ST
       82,30 €
  • 50 ml
    0,1 ml
    620 mm
    0,10 ± ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 82,30 €
    82,30 €
    1 * 2 ST
       82,30 €
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Afsluitkraan, PTFE met afneembare PP-tip
    Afsluitkraan, PTFE met afneembare PP-tip
    BRND11800
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 33,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserveburettip, PP met schroefaansluiting
    Reserveburettip, PP met schroefaansluiting
    BRND11600
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 2,70 €