Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Octadecanol
1-Octadecanol
Glass bottle for solids, 250 mg
  EDQMS1350000
 :   EDQM
1-Octadecanol
  EDQMS1350000
 :  EDQM
 :  112-92-5
1-Octadecanol
Glass bottle for solids, 250 mg
 :  112-92-5
270,00 €
1 * 250 mg
 :  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  •  :112-92-5
  •  :H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  •  :MFCD00002823
  •  :270.5 g/mol
  •  :12,08960
  •  :336 °C (1013 hPa)
  •  :56…57 °C
  •  :0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :204-017-6
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    250 mg