1-Hexadecanol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Catalogus # 1.00989.9024
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:20 kg
- Seq:4241
Specificaties
Over dit artikel
:
:242.45 g/mol
Merck index:13,02037
Kokend Pt:305…330 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:46…52 °C
Dichtheid:0,81 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:>110 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:253-149-0
CAS-nummer:36653-82-4
Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00004760