Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyleenchloride 99+% stabilised, extra pure
Methyleenchloride 99+% stabilised, extra pure
Irritant
Health
Methyleenchloride 99+% stabilised, extra pure
Certificates
Methyleenchloride 99+% stabilised, extra pure
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms:  Methylene chloride, DCM
  • CAS Number:75-09-2
  • Formula:CH₂Cl₂
  • MDL Number:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck Index:12,06140
  • Boiling Pt:39…40 °C (760 mmHg)
  • Melting Pt:–97 °C
  • Density:1,325 g/cm³
  • Storage Temperature:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Stabilised with amylene
  • UN:1593
Documents
Specifications for Product Family
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.05 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Stabilizer:
    Approx. 100 ppm Amylene
  • Residue after evaporation:
    ≤0.05 %
Product Family Options
Product Information
  • Verpakking
    VPE
    Availability
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 46,10 €
    46,10 €
    1 * 1 L
       46,10 €
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 94,50 €
    94,50 €
    1 * 2,5 L
       94,50 €
  • Metal drum
    25 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 462,00 €
    462,00 €
    1 * 25 L
       462,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.