Potassium acetate
25 kg
Catalogus # LOHM107204.9025
Leverancier: LOHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Acetic acid potassium salt
- CAS-nummer:127-08-2
- Formule:CH₃COOK
- MDL-nummer:MFCD00012458
- Molecular Weight:98.14 g/mol
- Merck index:13,07687
- Smelten Pt:304 °C
- Dichtheid:1,57 g/cm³ (25 °C)
- Flits Pt:>250 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-822-2
Specificaties
Specificaties
- VPE:25 kg