Propionzuur 99%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:79-09-4
:
Formule:C₃H₆O₂
MDL-nummer:MFCD00002756
:74.08 g/mol
Merck index:13,07917
Kokend Pt:141 °C (760 mmHg)
Smelten Pt:–22 °C
Dichtheid:0.99 g/cm³
Flits Pt:51 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:201-176-3
UN:3463
ADR:8,II
BEREIKEN:01-2119486971-24
:GHS05
:GHS02
:GHS07
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.2 %
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤10 APHA
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together