Stearic acid
Glass bottle for solids, 10 mg
Catalogus # CAYM90320-10
Leverancier: Cayman Chemical
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
- CAS-nummer:57-11-4
- Formule:C₁₈H₃₆O₂
- MDL-nummer:MFCD00002752
- Molecular Weight:284.48 g/mol
- Merck index:13,08882
- Kokend Pt:361 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:67 °C
- Dichtheid:0,94 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:196 °C (gesloten beker)
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:200-313-4
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:10 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.